Merck
MT51344778
Mettler-Toledo ISE standard solution
Sodium
Größe auswählen
500 ML
€ 119,00
€ 119,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 119,00
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
€ 119,00
Check Cart for Availability
Form
liquid
Leistungsmerkmale
1000 mg/L Concentration
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344778
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
ISE standad for ion-selective electrodes
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)