Merck
MNO000021
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate
AldrichCPR
Größe auswählen
1 G
€ 71,00
€ 71,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 71,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
€ 71,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
O(CC)C(=O)C1(CCCCC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O4/c1-3-15-10(13)12(11(14)16-4-2)8-6-5-7-9-12/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
MLHUKQNAQSRVKI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)