Merck
GF77247153
Stainless steel - AISI 316
foil, thickness 0.05 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 2 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
FE240252
Größe auswählen
1 EA
€ 244,00
€ 244,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 244,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 244,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 772-471-53
Länge
2 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)