Merck
M86006
Sigma-Aldrich
Methyl-3,4,5-Trimethoxybenzoat
98%
Größe auswählen
100 G
€ 50,20
€ 50,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 50,20
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 50,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
274-275 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
82-84 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3
InChIKey
KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)