Wichtige Dokumente
M80709
Methylstearat
97%
Synonym(e):
Methyl-stearat, Methyloctadecanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChIKey
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?