Merck
M61607
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-nitro-naphthalin
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C10H6NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.19
Beilstein:
1954310
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
bp
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-82 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3
InChIKey
IZNWACYOILBFEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)