M19007
3-Methoxyphenylessigsäure
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3