L510289
Ethyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
SMILES String
CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
InChIKey
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N