Merck
D193
DL-α-Difluormethylornithin -hydrochlorid Hydrat
≥97% (NMR), solid, polyamine biosynthesis inhibitor
Synonym(e):
2-(Difluormethyl)ornithin -hydrochlorid Hydrat, DFMO -hydrochlorid Hydrat, Eflornithin -hydrochlorid Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12F2N2O2 · xHCl · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DL-α-Difluormethylornithin -hydrochlorid Hydrat, solid, ≥97% (NMR)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O.Cl.NCCCC(N)(C(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
InChI key
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ODC1(4953)
General description
Difluormethylornithin ist ein fluoriertes Ornithinanalogon, das als geschwindigkeitsbestimmendes Enzym der Polyaminbiosynthese agiert. Es wird zur Behandlung von Hirsutismus im Gesicht bei Frauen und Afrikanischer Trypanosomiasis bei Menschen eingesetzt. Difluormethylornithin fungiert als chemopräventives und chemotherapeutisches Mittel gegen Neuroblastom und Darmkrebs. Es übt auf Säugetierzellen und -gewebe zytostatische Wirkungen aus.
Application
DL-α-Difluormethylornithinhydrochloridhydrat wird zur Verringerung der Wirkung von Arginin auf die Zellproliferation eingesetzt. Es wurde außerdem verwendet, um die Wirkung von Bisphenol A (BPA) auf die Migration einer etablierten Trophectoderm-Zelllinie von Schafen (oTr1) zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Difluormethylornithin (Eflornithin) hemmt die Polyaminbiosynthese durch die selektive, irreversible Hemmung von Ornithindecarboxylase (ODC). Ein chemoprotektives Mittel, das die Angiogenese blockiert.
Es hemmt die Polyaminbiosynthese durch die selektive, irreversible Hemmung von Ornithindecarboxylase. Chemoprotektives Mittel, das die Angiogenese blockiert.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)