Merck
A45009
Sigma-Aldrich
3-Aminopyrazol-4-carbonsäure-ethylester
98%
Synonym(e):
Ethyl-3-aminopyrazol-4-carboxylat
Größe auswählen
5 G
€ 29,50
€ 29,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 29,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 29,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1c[nH]nc1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
InChIKey
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gemma N Ferguson et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 6165-6172 (2008-09-06)
A pharmacophore-based screen identified 32 compounds including ethyl 5-amino-3-(4- tert-butylphenyl)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[3,4- d]pyridazine-1-carboxylate ( 8) as a new allosteric modulator of the adenosine A1 receptor (A1AR). On the basis of this lead, various derivatives were prepared and evaluated for activity at the