Merck
L060002-HH
Sigma-Aldrich
Oxidationsmittel
Synonym(e):
Oxidizer
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Verpackung
pkg of 4 × 2.5 L (L060252-04)
Konzentration
5.4-6.6 g/L iodine (titration)
Farbe
clear brownish, solution
Angaben zur Herstellung
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
<50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< 10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)