Merck
KN8978400008
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Synonym(e):
897840-0008
Größe auswählen
5 EA
€ 173,00
€ 173,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
€ 173,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
€ 173,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897840-0008
Parameter
600-800 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.28 mm
Allgemeine Beschreibung
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.01118 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Attached polyethylene caps
  • Sandblasted marking spot
  • OD 3.0124 (+0.00/-0.013) mm
  • ID 2.4003 (+0.013/+0.00) mm
  • Wall thickness 0.284 mm
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)