Merck
KN8973200008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Synonym(e):
897320-0008
Größe auswählen
1 EA
€ 41,20
€ 41,20
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 41,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
€ 41,20
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897320-0008
Parameter
60 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Röhrchendurchm.
10 mm
Wandstärke
0.46 mm
Allgemeine Beschreibung
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.0182 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 1 each.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Polyethylene caps attached
  • OD 10 mm (+0.00/-0.013) mm
  • ID 9.065 (+0.013/+0.00) mm
  • Wall thickness 0.462 mm
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)