Z569364
Aldrich® ColorSpec® NMR-Röhrchen
tube diam. × L 5 mm × 7 in., precision, color-coded red, frequency 500 MHz
Synonym(e):
Aldrich NMR-Röhrchen, NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen
Größe auswählen
€ 130,00
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 130,00
Voraussichtliches Versanddatum17. März 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass Type 1
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Parameter
500 MHz frequency
Konzentrizität × Sturz/Wölbung
25 μm × 13 μm
Röhrchendurchm. × L
5 mm × 7 in.
Wandstärke
0.38 mm
Farbe
color-coded red
Allgemeine Beschreibung
- Farbkodierte Markierungen und Deckel weisen auf Röhrchen-Klasse hin
- MHz-Einstufung auf jedem Röhrchen angegeben
- Feld für Markierungen
Die Präzisions-NMR-Röhrchen sind aus Typ I, Klasse A, dünnwandigem (0.38 mm) Borosilikatglas hergestellt, um eine Kompatibilität mit Anschlüssen, Ventilen und Vakuumapparaturen zu erreichen. Sie sind präzise geschliffen und hochpoliert um eine hohe Rotationsstabilität und höchste Auflösung in jedweder NMR-Applikation zu gewährleisten. Thrift- und Einweg-Röhrchen sind aus Typ I, Klasse B, mittelwandigem (0.43 mm) Borosilikatglas. Alle Röhrchen (auch Einweg) werden mit Deckel geliefert.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)