Merck
JKA8004
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, SH, hexaglycerol core, thiol reactive
Synonym(e):
8arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
Größe auswählen
1 G
€ 630,00
€ 630,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 630,00
About This Item
Lineare Formel:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)8
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 630,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
8arm-PEG10K-SH, hexaglycerol core, average Mn 10,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
8arm PEG Thiol. Crosslinks into hydrogels. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nguyen, M.K., et al.
Biomaterials, 35(24) (2014)
Artikel
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.