Merck
JKA8002
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K-Acrylate
Hexaglycerol core, average Mn 10000
About This Item
Lineare Formel:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2OOCCHCH2)8
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhang, Z., et al.
Chemistry of Materials, 26(12) (2014)