Merck
BR23810
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 25 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Synonym(e):
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Größe auswählen
1 EA
€ 119,00
€ 119,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 119,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
€ 119,00
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glass
Hersteller/Markenname
BRAND 23810
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)