Wichtige Dokumente
920401
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), (Propionic acid), methoxy
Synonym(e):
O-(2-Carboxyethyl)-O′-methylpolyethylene glycol 1,000, PEG acid, PEG carboxylic acid, Polyethylene glycol, mPEG-COOH, mono-Methyl polyethylene glycol 1′000 propionic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Methoxypolyethylene glycol 1,000 propionic acid,
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 1,000 (by NMR)
Farbe
white to off-white
Ω-Ende
(Propionic acid)
α-Ende
methoxy
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)