I22404
2′,3′-O-Isopropylidenadenosin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −98.5°, c = 1 in dioxane
mp (Schmelzpunkt)
221-222 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C13H17N5O4/c1-13(2)21-8-6(3-19)20-12(9(8)22-13)18-5-17-7-10(14)15-4-16-11(7)18/h4-6,8-9,12,19H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
InChIKey
LCCLUOXEZAHUNS-WOUKDFQISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable