Merck
I10600
Sigma-Aldrich
5-Jodosalicylsäure
technical grade
Größe auswählen
25 G
€ 57,50
€ 57,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 57,50
About This Item
Lineare Formel:
IC6H3(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 57,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
189-191 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
InChIKey
SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
641383464929152706
5-Hexensäure 98%
464929
5-Hexensäure
mp
189-191 °C (lit.)
mp
299-303 °C (lit.)
mp
-
mp
177-179 °C (lit.)
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luís Gales et al.
Biochimica et biophysica acta, 1784(3), 512-517 (2007-12-25)
Transthyretin (TTR) is a plasma homotetrameric protein associated with senile systemic amyloidosis and familial amyloidotic polyneuropathy. In theses cases, TTR dissociation and misfolding induces the formation of amyloidogenic intermediates that assemble into toxic oligomeric species and lead to the formation