Fortfahren mit
C70908
5-Chlorosalicylsäure
98%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
5-Chlor-2-hydroxy-benzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H3(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-283-9
Beilstein/REAXYS Number:
2046665
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
€ 47,10
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
171-172 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
NKBASRXWGAGQDP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
152706S5922A79809
description
98%
description
97%
description
BioXtra, ≥99.0%
description
95%
assay
98%
assay
97%
assay
≥99.0%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
171-172 °C (lit.)
mp
177-179 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder with small lumps
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ALB(213), PTPN1(5770)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, fluoro
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)