Merck
H9904
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-4′,5′-dimethoxyacetophenone
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
Form
powder
SMILES String
COc1cc(O)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-9(13-2)10(14-3)5-8(7)12/h4-5,12H,1-3H3
InChIKey
KEQHBVWVKYHDCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)