Merck
H59109
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytetrahydrofuran
ReagentPlus®, 98%
Größe auswählen
5 G
€ 25,80
€ 25,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 25,80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 25,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
760 mmHg ( 181 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
InChIKey
XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)