Fortfahren mit
M70533
1-Methyl-3-phenylpropylamin
98%
Synonym(e):
3-Amino-1-phenyl-butan, 4-Phenyl-2-butylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2CH(NH2)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-942-2
Beilstein/REAXYS Number:
2413110
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Drug Control: Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
228-232 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
CC(N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
InChI key
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
95889726621M31104
description
98%
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
description
99%
assay
98%
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
228-232 °C (lit.)
bp
-
bp
187-189 °C (lit.)
bp
185 °C/756 mmHg (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
refractive index
n20/D 1.533
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.0 °F
Flammpunkt (°C)
97.78 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)