Wichtige Dokumente
H46007
3-Hydroxy-2-Naphthoesäure
98%
Synonym(e):
β-Hydroxynaphthoesäure
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
218-221 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C11H8O3/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
InChIKey
ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?