Merck
H35900
Sigma-Aldrich
9-Hydroxy-4-Methoxyacridin
Synonym(e):
4-Methoxy-9-acridinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
284-287 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
COc1cccc2c(O)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-12-8-4-6-10-13(12)15-11-7-3-2-5-9(11)14(10)16/h2-8H,1H3,(H,15,16)
InChIKey
ZYEVJRPVZZGDRM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ABCB1(5243)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)