Wichtige Dokumente
D71984
P,P-Dichlorphenylphosphin
97%
Synonym(e):
Benzolphosphonigsäure-dichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.597 (lit.)
bp
222 °C/759 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51 °C (lit.)
Dichte
1.319 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
ClP(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?