Wichtige Dokumente
H3410
trans-2-Hepten
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
88 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
Dichte
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC\C=C\C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
OTTZHAVKAVGASB-HWKANZROSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)