Merck
H26502
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)athylendiamin-N,N′,N′-triessigsäure
99%
Synonym(e):
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylendiglycin, HEDTA, HEEDTA
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.26
Beilstein:
1804795
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChIKey
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)