Merck
GF98032293
Brass
powder, 100 max. part. size (micron), Cu70%/Zn30%, weight 0.2 kg, condition atomized
Synonym(e):
CU086011
Größe auswählen
1 EA
€ 238,00
€ 238,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 238,00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
€ 238,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 980-322-93
Gewicht
0.2 kg
Max. Partikelgröße
100 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)