Merck
GF14336276
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 2_kg, condition atomized
Synonym(e):
CU086011
Größe auswählen
1 EA
€ 644,00
€ 644,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 644,00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
€ 644,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 143-362-76
Max. Partikelgröße
100 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)