Merck
GF97138299
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 8 mm
Synonym(e):
PP302800
Größe auswählen
1 EA
€ 308,00
€ 308,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 308,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 308,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
honeycomb
Hersteller/Markenname
Goodfellow 971-382-99
Küvettengröße
8 mm
Größe
600 × 600 mm
Dicke
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)