GF26441603
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.075 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Synonym(e):
ES361075
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 264-416-03
Länge
0.5 m
Dicke
0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable