Merck
GF94703283
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 2m coil, 0.04mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU060240
Größe auswählen
1 EA
€ 1.490,00
€ 1.490,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.490,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.490,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 947-032-83
Größe × Dicke
2 m × 0.04 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the width of the GF94703282 coil?
    1 answer
    1. The coil width is 200 mm, and for this product number, it would be 2 meters in length.