Merck
GF89360972
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), rod, diam. 15 mm, L 1000 mm, condition biopolymer
Synonym(e):
BU397920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 893-609-72
Länge
1000 mm
Durchmesser
15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)