Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CB4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
235-111-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
powder
composition
CB₄
reaction suitability
core: boron
particle size
−200 mesh
density
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChI key
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, −200 mesh, 98% | description 98.9-101.2% B2O3 basis | description nanopowder, <100 nm particle size | description ReagentPlus®, 99% |
| assay 98% | assay 98.9-101.2% B2O3 basis | assay - | assay 99% |
| form powder | form powder | form nanopowder | form crystals |
| particle size −200 mesh | particle size - | particle size <100 nm | particle size - |
| density 2.51 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 3.22 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| composition CB₄ | composition - | composition SiC | composition - |
| reaction suitability core: boron | reaction suitability - | reaction suitability core: silicon | reaction suitability reaction type: Halogenations |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Borcarbid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?