Merck
GF42379274
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 50 g
Synonym(e):
B 626300
Größe auswählen
1 EA
€ 136,00
€ 136,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 136,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 136,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 423-792-74
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)