Merck
GF83108695
Nickel-manganese alloy, Ni75Mn25
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g
Synonym(e):
NI256045
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 831-086-95
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)