Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,40 € 68,55 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10F3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 68,55
Listenpreis€ 91,40Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.393
bp
74-75 °C/33 mmHg
density
1.154 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-2-1-3-10-4-5/h5,10H,1-4H2
InChI key
JOHFJTBDUSVGQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of positive allosteric modulators of metabotropic glutamate receptor subtype 4
Reactant for 5-HT7 receptor ligands
Reactant for 5-HT7 receptor ligands
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.393 | refractive index - | refractive index n20/D 1.491 |
| density 1.154 g/mL at 25 °C | density - | density 1.239 g/mL at 25 °C |
| bp 74-75 °C/33 mmHg | bp - | bp 88-89 °C/0.02 mmHg |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![1-[4-(Trifluormethyl)benzyl]piperazin 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/258/777/8b736db5-71c1-4b95-a370-afc8df307e4e/640/8b736db5-71c1-4b95-a370-afc8df307e4e.png)