Merck
GF80016218
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
1000mm wire, 0.5mm diameter, hard, straight wire
Synonym(e):
CU075320
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 800-162-18
L × Durchm.
1000 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)