Merck
GF78478734
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 2 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Synonym(e):
NI197910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 784-787-34
Länge
500 mm
Durchmesser
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)