Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
150 mmol | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 144,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
rod
composition
Co
reaction suitability
core: cobalt
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
diam.
5.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description rod, diam. 5.0 mm, 99.95% trace metals basis | description foil, 8mm disks, thickness 0.015mm, 99.9% | description foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9% | description foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.9% |
| assay 99.95% trace metals basis | assay 99.9% | assay 99.9% | assay 99.90% |
| form rod | form foil | form foil | form foil |
| resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C |
| bp 2900 °C (lit.) | bp 2900 °C (lit.) | bp 2900 °C (lit.) | bp 2900 °C (lit.) |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
| application(s) metallization | application(s) catalysts | application(s) catalysts | application(s) catalysts |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kobalt
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-48-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?