Merck
GF73041498
Nickel/Chromium
rod, 20.0 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 500 mm
Synonym(e):
NI057961
Größe auswählen
1 EA
€ 687,00
€ 687,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 687,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 687,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 730-414-98
Länge
500 mm
Durchmesser
20.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)