Merck
GF70531691
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.008 mm, Fe64%/Ni36%, size 50 × 50 mm
Synonym(e):
FE020210
Größe auswählen
1 EA
€ 373,00
€ 373,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 373,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 373,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 705-316-91
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.008 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)