Merck
GF69270824
Cadmium
foil, 1m coil, thickness 0.5mm, as rolled, 100%
Synonym(e):
Cadmium
Größe auswählen
1 EA
€ 712,00
€ 712,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 712,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141707
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 712,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
100%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 692-708-24
Widerstandsfähigkeit
7.27 μΩ-cm, 22°C
Durchm. × Dicke
1 m × 0.5 mm
bp
765 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
320.9 °C (lit.)
Dichte
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChIKey
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Uroš Cvelbar et al.
Nanotechnology, 19(40), 405605-405605 (2008-10-08)
Plasma-assisted synthesis of nanostructures is one of the most precise and effective approaches used in nanodevice fabrication. Here we report on the innovative approach of synthesizing nanostructured cadmium oxide films on Cd substrates using a reactive oxygen plasma-based process. Under
Jungsoo Kim et al.
Environmental monitoring and assessment, 186(4), 2321-2327 (2014-01-11)
In birds, concentrations of heavy metal contaminants were associated with their diet and environmental quality. This study presents concentrations of lead and cadmium in feathers and the relationship between concentrations in the feather and stomach content of three species of
S E Dal-Medico et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 168-174 (2014-04-01)
A drastic amphibian decline has been observed worldwide, which can be attributed (among other factors) to exposure to pollutants. Considering that cadmium corresponds to the most rapidly increasing trace metal in the environment, the aim of this work was to
Sandra Götze et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 65-82 (2014-02-28)
Increased anthropogenic emission of CO2 changes the carbonate chemistry and decreases the pH of the ocean. This can affect the speciation and the bioavailability of metals in polluted habitats such as estuaries. However, the effects of acidification on metal accumulation
Peerapat Kosolsaksakul et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 187, 153-161 (2014-02-08)
The Mae Tao watershed, northwest Thailand, has become contaminated with cadmium (Cd) as a result of zinc ore extraction (Padaeng deposit) in the nearby Thanon-Thongchai mountains. Consumption of contaminated rice has led to documented human health impacts. The aim of