Merck
GF68236836
Copper/silver
rod, Cu90%/Ag10%, 15 mm diameter, temper as drawn, length 50 mm
Synonym(e):
CY277920
Größe auswählen
1 EA
€ 340,00
€ 340,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 340,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 340,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 682-368-36
Länge
50 mm
Durchmesser
15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)