Merck
441899
Sigma-Aldrich
Strontium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Strontium-Element
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141504
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.99% trace metals basis
Form
dendritic pieces
Aufgereinigt durch
distillation
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
23 μΩ-cm, 20°C
bp
1384 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
757 °C (lit.)
Dichte
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sr]
InChI
1S/Sr
InChIKey
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Strontium ist ein zweiwertiges Erdalkalimetall mit silbrigem Glanz. Es ist ein aktives Reduktionsmittel und reagiert bereitwillig mit Sauerstoff, Schwefel und Halogen. Es wird verbreitet bei der Herstellung von Sr-basierten optischen Materialien für piezoelektrische, elektrooptische Vorrichtungen und bioaktives Glas für die Knochenregeneration eingesetzt.
Anwendung
Da Strontium die Replikation von Präosteoblastenzellen verbessern und die Knochenbildung stimulieren kann, kann es als Vorläufer für die Herstellung von bioaktivem Glas für die Knochenregeneration eingesetzt werden.
Eingebracht in der Festkörpersynthese einer Zintl-Phase, SrSn3Sb4, mit einem anionischen Kanalgefüge aus 30-gliedrigen Ringen.
Wird verwendet für die Herstellung von Strontium-Kalium-Niobat (Sr2KNb5O15, SKN). SKN ist hervorragend geeignet für pyroelektrische Sensoren und verschiedene elektrooptische Geräte.2
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Emily Y Tsui et al.
Nature chemistry, 5(4), 293-299 (2013-03-21)
Redox-inactive metals are found in biological and heterogeneous water oxidation catalysts, but, at present, their roles in catalysis are not well understood. Here, we report a series of high-oxidation-state tetranuclear-dioxido clusters comprising three manganese centres and a redox-inactive metal (M).
Zuzana Saidak et al.
Pharmacology & therapeutics, 136(2), 216-226 (2012-07-24)
Osteoporosis is an important age-related bone disease characterized by increased bone turnover with insufficient bone formation relative to bone resorption. According to the current understanding of this disorder, anti-resorptive and anabolic drugs have been developed for therapeutic intervention. Another therapeutic
Faisal Hammad Mekky Koua et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(10), 3889-3894 (2013-02-22)
Oxygen-evolving complex of photosystem II (PSII) is a tetra-manganese calcium penta-oxygenic cluster (Mn4CaO5) catalyzing light-induced water oxidation through several intermediate states (S-states) by a mechanism that is not fully understood. To elucidate the roles of Ca(2+) in this cluster and
Strontium and bone.
W E Cabrera et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 14(5), 661-668 (1999-05-13)
R G Robinson et al.
JAMA, 274(5), 420-424 (1995-08-02)
To present the current state of systemic radiopharmaceutical therapy for the palliation of pain in individuals with metastatic cancer and to evaluate the palliative effect and degree of hemotoxicity of strontium chloride 89 (89Sr) in patients with painful osteoblastic metastases