Merck
GF67253306
Polyetheretherketone
(PEEK), monofilament, diam. 0.45 mm, L 20 m, condition type c, additive free
Synonym(e):
EK305945
Größe auswählen
1 EA
€ 777,00
€ 777,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 777,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 777,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 672-533-06
Länge
20 m
Durchmesser
0.45 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)