Wichtige Dokumente
GF66395212
Selen
foil, 25x25mm, thickness 3mm, 99.95%
Synonym(e):
Selenium, SE000500
Größe auswählen
€ 1.290,00
Größe auswählen
About This Item
€ 1.290,00
Empfohlene Produkte
Beschreibung
gray
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 663-952-12
Widerstandsfähigkeit
1.2 μΩ-cm, 0°C
Größe × Dicke
25x25 mm × 3.0 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
217 °C (lit.)
Dichte
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Se]
InChI
1S/Se
InChIKey
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)