Merck
GF64312567
Kupfer
foil, thickness 0.01 mm, size 95 × 150 mm, high purity 99.99+%
Synonym(e):
CU000250
Größe auswählen
1 EA
€ 669,00
€ 669,00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 669,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141711
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 669,00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 643-125-67
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Größe
95 × 150 mm
Dicke
0.01 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)